Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 95%
Marca: Alfa Aesar™ H50475.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 27006-76-4 Peso : 0.00100kg
Quantità | 1g |
---|
Identificatori chimici
27006-76-4 | |
158.585 | |
SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N | |
2777397 | |
CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C |
C6H7ClN2O | |
MFCD00052538 | |
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t | |
5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde |
Specifica
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde | |
27006-76-4 | |
MFCD00052538 | |
SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde | |
2777397 | |
95% |
1g | |
C6H7ClN2O | |
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t | |
CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C | |
158.585 | |
158.59 |