Learn More
5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10764193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10764193 250 mg 250mg
10282882 1 g 1g
10664395 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10764193 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00061CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 27006-82-2
Formula molecolare C6H7ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 174.584
Numero MDL MFCD00232043
InChI Key RRWQERXMLIEDKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779652
IUPAC Name 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=NN(C(=C1C(=O)O)Cl)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, pubchem23627, chlorodimethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1,3-dimethyl
Peso formulazione 174.59
Percent Purity 97%