Learn More
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11410000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410000 250 mg 250mg
11420000 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410000 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50546.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88398-46-3
Formula molecolare C5H8ClN3O2S
Molecular Weight (g/mol) 209.65
Numero MDL MFCD00105874
InChI Key NYDANSQFEDVGJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonamide, chlorodimethylpyrazolesulfonamide, 1h-pyrazole-4-sulfonamide,5-chloro-1,3-dimethyl
PubChem CID 1486209
IUPAC Name 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonamide
SMILES CN1N=C(C)C(=C1Cl)S(N)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 209.66