Learn More
5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10798435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10798435 25 g Amber Glass Bottle 25g
10651673 1 g Amber Glass Bottle 1g
10039111 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10798435 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD10088EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 88398-93-0
Formula molecolare C5H6Cl2N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 229.075
Numero MDL MFCD00052536
InChI Key HWGVUNSKAPCFNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4yl-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2777126
IUPAC Name 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonyl chloride
SMILES CC1=NN(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 229.09
Percent Purity 97%