Learn More
(5-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10773833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10773833 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10592083 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10773833 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP01477CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 71625-90-6
Formula molecolare C9H8ClNS
Molecular Weight (g/mol) 197.68
Numero MDL MFCD01314327
InChI Key VRNXLYAXYIHHHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorobenzo b thiophen-3-yl methanamine, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methylamine, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methanamine, 1-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methanamine, 5-chloro-benzo b thiophene-3-methanamine, 5-chlorobenzo b thiophen-3-yl methylamine, 5-chloro-1-benzothiophene-3-yl methylamine, benzo b thiophene-3-methanamine, 5-chloro, 5-chloranyl-1-benzothiophen-3-yl methanamine, c-5-chloro-benzo b thiophen-3-yl methylamine
PubChem CID 2798782
IUPAC Name (5-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanamine
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methylamine hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 234.15
Percent Purity 97%