Learn More
5-chloro-1-benzothiophene-3-carbonitrile, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11361416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11361416 1 g Amber Glass Bottle 1g
10542812 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11361416 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00066DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 16296-79-0
Formula molecolare C9H4ClNS
Molecular Weight (g/mol) 193.65
Numero MDL MFCD02682022
InChI Key SXWOPXJSURXXCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorobenzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile,5-chloro, 5-chlorothionaphthene-3-carbonitrile, 5-chloranyl-1-benzothiophene-3-carbonitrile, 5-chloro-1-benzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile, 5-chloro
PubChem CID 2776125
IUPAC Name 5-chloro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
SMILES ClC1=CC=C2SC=C(C#N)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.66
Percent Purity 97%