Learn More
5-Chloro-1-indanone, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10666904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10666904 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10666904 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 271120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 42348-86-7
Formula molecolare C9H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 166.60
Numero MDL MFCD00041456
InChI Key MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-1-indanone, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-chloroindan-1-one, 5-chloro-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-chloro-2,3-dihydro, 5-chloroindanone, 5-chloroindone, pubchem2250, 1-indanone, 5-chloro, 5-chloro indanone
PubChem CID 142599
IUPAC Name 5-chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
SMILES ClC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1-indanone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 93°C to 98°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 166.61
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder