Learn More
5-Chloro-1-Indanone, TRC
Codice prodotto. 30361649
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361649 5 g -
30361797 25 g 25g
30361179 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30361649 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3672355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42348-86-7
Formula molecolare C9H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 166.6
IUPAC Name 5-chloro-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES Clc1ccc2C(=O)CCc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1-Indanone
Quantità 5 g
Sinonimo 5-Chloro- 1-indanone, 5-Chloro-1-indanone, 5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 5-Chloro-2,3-dihydroinden-1-one
InChI Formula InChI=1S/C9H7ClO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
Peso formulazione 166.0185