Learn More
5-Chloro-1-Indanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chloro-1-Indanone |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 5-Chloro- 1-indanone, 5-Chloro-1-indanone, 5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 5-Chloro-2,3-dihydroinden-1-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H7ClO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2 |
| Peso formulazione | 166.0185 |