Learn More
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10792103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10792103 10 g Amber Glass Bottle 10g
10344142 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10792103 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK03657EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 110763-09-2
Formula molecolare C5H4Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 179.00
Numero MDL MFCD02179947
InChI Key XFDCYGXUXLYMNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 5-chloro-1-methyl, acmc-20ea37, 5-chloro-1-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 5-chloranyl-1-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 5-chloro-1-methyl-9ci
PubChem CID 2735773
IUPAC Name 5-chloro-1-methylpyrazole-4-carbonyl chloride
SMILES CN1N=CC(C(Cl)=O)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 179.01
Percent Purity 95%