Learn More
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10101072
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10101072 1 g 1g
10486984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10101072 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK02622DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 128455-63-0
Formula molecolare C6H4ClF3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 228.555
Numero MDL MFCD00215443
InChI Key IKGVBNQPAJOSFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16959, acmc-1c8gv, chloromethyltrifluoromethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethylpyrazol-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2773806
IUPAC Name 5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 228.56
Percent Purity 97%