Learn More
5-Chloro-1-methylimidazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chloro-1-methylimidazole |
| CAS | 872-49-1 |
| Formula molecolare | C4 H5 Cl N2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Azathioprine Impurity 9 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cn1cncc1Cl |
| IUPAC Name | 5-chloro-1-methylimidazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.55 |
| Peso formulazione | 116.0141 |