Learn More
5-Chloro-1-methylimidazole, TRC
Codice prodotto. 30353510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353510 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30353510 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3691852G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1-methylimidazole
CAS 872-49-1
Formula molecolare C4 H5 Cl N2
Quantità 2 g
Sinonimo Azathioprine Impurity 9
InChI Formula InChI=1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
SMILES Cn1cncc1Cl
IUPAC Name 5-chloro-1-methylimidazole
Molecular Weight (g/mol) 116.55
Peso formulazione 116.0141