Learn More
5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10511112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511112 1 g Amber Glass Bottle 1g
10082224 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10511112 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08674DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175203-78-8
Formula molecolare C6H2Cl2N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 253.05
Numero MDL MFCD00203878
InChI Key ZFBZICACMDZKNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorobenzofurazan-4-sulfonyl chloride, 5-chlorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, pubchem5077, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride,5-chloro, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro, 5-chloranyl-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779275
IUPAC Name 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
SMILES ClC1=C(C2=NON=C2C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-chloro-2, 1, 3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 253.06
Percent Purity 97%