Learn More
5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11480318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11480318 50 g 50g
11490318 250 g 250g
11470318 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480318 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24507.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-25-0
Formula molecolare C7H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 169.564
Numero MDL MFCD00005717
InChI Key TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorzoxazone, chlorzoxazon, paraflex, chloroxazone, 5-chloro-2-benzoxazolone, biomioran, escoflex, myoflexin, myoflexine, pathorysin
PubChem CID 2733
ChEBI CHEBI:3655
IUPAC Name 5-chloro-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=O)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone
Punto di fusione 189°C to 192°C
Quantità 50 g
Indice di Merck 14,2194
Peso formulazione 169.57
Percent Purity 99%