Learn More
5-Chloro-2-cyanopyridine, 96%
Codice prodotto. 15442239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15442239 5 g 5g
15432239 1 g 1g
15452239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15442239 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64846.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89809-64-3 | C6H3ClN2 | 138.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89809-64-3
Formula molecolare C6H3ClN2
Molecular Weight (g/mol) 138.55
Numero MDL MFCD03788835
InChI Key WTHODOKFSYPTKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-cyanopyridine, 5-chloropicolinonitrile, 3-chloro-6-cyanopyridine, 2-cyano-5-chloro pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-chloro, 2-cyano-5-chloropyridine, 6-cyano-3-chloropyridine, 5-chloro-2-pyridinecarbonitrile, pubchem2107, 5-chloropicolinenitrile
PubChem CID 3833942
IUPAC Name 5-chloropyridine-2-carbonitrile
SMILES ClC1=CN=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-cyanopyridine
Punto di fusione 106°C to 108°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 113764
Peso formulazione 138.55
Percent Purity 96%