Learn More
5-Chloro-2'-deoxyuridine, MedChemExpress
Descrizione
5-Chloro-2'-deoxyuridine, a thymine analog, is to study the potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chloro-2'-deoxyuridine |
| CAS | 50-90-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H11ClN2O5 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 5-Chlorodeoxyuridine CldU |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 250 mg/mL (951.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(Cl)=C2)=O)=O)O1)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 262.65 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only