Learn More
5-Chloro-2'-deoxyuridine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11421912 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
Codice prodotto. 11421912
Marca: MP Biomedicals 0210547883
Identificatori chimici
CAS 50-90-8
Formula molecolare C9H11ClN2O5
Molecular Weight (g/mol) 262.646
InChI Key NJCXGFKPQSFZIB-XVMARJQXSA-N
Sinonimo 5-chloro-2'-deoxyuridine
PubChem CID 13831089
IUPAC Name 5-chloro-1-[(2S,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)Cl)CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Colore White
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 0.25 g
Peso formulazione 262.65
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-Chloro-2'-deoxyuridine