Learn More
5-chloro-2'-deoxyuridine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11431912 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11431912
Marca: MP Biomedicals 0210547891
Readily incorporated, following phosphorylation, into newly synthesized DNA in place of thymidine. MP Biomedicals’ 5-chloro-2'-deoxyuridine (CldU) can be used as labeling substrate, thymidine analog, or to identify sites of DNA replication. Visible absorb
  • Used as a thymidine analog to study the miscoding potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors
  • When used with antibody based immunofluorescent imaging, may be used in protocols to identify sites of DNA replication
  • May be used as a labeling substrate in conjunction with other halogenated uridine labeling substrates, such as bromodeoxyuridine (BrdU) and/or iododeoxyuridine (IdU)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 50-90-8
Punto di fusione 166°C to 176°C
Formula molecolare C9H11ClN2O5
Quantità 1 g
Sinonimo 5-chloro-2'-deoxyuridine
Informazioni di solubilità Soluble in 1M NH4OH (20mg/1ml, colorless solution).
InChI Key NJCXGFKPQSFZIB-XVMARJQXSA-N
SMILES C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)Cl)CO)O
IUPAC Name 5-chloro-1-[(2S,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 262.646
PubChem CID 13831089
Peso formulazione 262.6
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-Chloro-2'-deoxyuridine