Learn More
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15433427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15433427 25 g 25g
11326589 1 g 1g
11336589 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15433427 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26187.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 96515-79-6 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96515-79-6
Formula molecolare C7H4ClFO
Molecular Weight (g/mol) 158.56
Numero MDL MFCD03094518
InChI Key WDTUCEMLUHTMCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 3-chloro-6-fluorobenzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro, 2-fluoro-5-chloro-benzaldehyde, zlchem 333, pubchem1411, ksc486m0t, 2-fluoro-5-chloro benzaldehyde
PubChem CID 2773586
IUPAC Name 5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
SMILES FC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Punto di fusione 29°C to 32°C
Indice di rifrazione 1.541
Quantità 25 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 158.56
Percent Purity 97%