Learn More
5-chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10782167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10782167 5 g 5g
10762123 1 g 1g
10497432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10782167 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01971DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 247170-25-8
Formula molecolare C7H3ClFNS
Molecular Weight (g/mol) 187.616
Numero MDL MFCD01313224
InChI Key RUASREJPMXNHLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-fluorophenylisothiocyanate, 3-chloro-6-fluorophenylisothiocyanate, 5-chloro-2-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato, 4-chloranyl-1-fluoranyl-2-isothiocyanato-benzene, benzene, 4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato-9ci
PubChem CID 2736579
IUPAC Name 4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 187.62
Percent Purity 97%