missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chloro-2-furaldehyde, TRC

Codice prodotto. 30354329
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30354329 100 mg
30353266 500 mg
30360371 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30354329 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC381980100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 21508-19-0
Formula molecolare C5H3O2Cl
Molecular Weight (g/mol) 130.52
IUPAC Name 5-chlorofuran-2-carbaldehyde
SMILES Clc1oc(C=O)cc1

Specifica

Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-furaldehyde
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
Peso formulazione 129.9822
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.