Learn More
5-Chloro-2-furaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chloro-2-furaldehyde |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H |
| Peso formulazione | 129.9822 |