Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-hydroxybenzamide, 97%
Marca: Alfa Aesar™ L17897.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7120-43-6 Peso : 0.00500kg
Quantità | 5g |
---|
Identificatori chimici
7120-43-6 | |
171.58 | |
NNHMQZBVJPQCAK-UHFFFAOYSA-N | |
348094 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)O |
C7H6ClNO2 | |
MFCD00007980 | |
5-chlorosalicylamide, chlorosalicylamide, benzamide, 5-chloro-2-hydroxy, 5-chlorosalicyl-amide, acmc-209ohl, 5chloro-2-hydroxy-benzamide, ksc498a5j, 5-chloro-2-hydroxy-benzamide, #, 5-chloranyl-2-oxidanyl-benzamide | |
5-chloro-2-hydroxybenzamide |
Specifica
5-Chloro-2-hydroxybenzamide | |
5g | |
C7H6ClNO2 | |
743348 | |
NNHMQZBVJPQCAK-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-2-hydroxybenzamide | |
348094 | |
97% |
223°C to 226°C | |
7120-43-6 | |
MFCD00007980 | |
5-chlorosalicylamide, chlorosalicylamide, benzamide, 5-chloro-2-hydroxy, 5-chlorosalicyl-amide, acmc-209ohl, 5chloro-2-hydroxy-benzamide, ksc498a5j, 5-chloro-2-hydroxy-benzamide, #, 5-chloranyl-2-oxidanyl-benzamide | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)O | |
171.58 | |
171.58 |