Learn More
5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole, 98%
Codice prodotto. 11488687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488687 25 g 25g
11478687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19852.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25369-78-2 | C7H5ClN2S | 184.641 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25369-78-2
Formula molecolare C7H5ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 184.641
Numero MDL MFCD01658762
InChI Key ZZIHEYOZBRPWMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-mercaptobenzimidazole, 6-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-chloro-2-benzimidazolethiol, 2-benzimidazolinethione, 5-chloro, 5-chloro-1,3-dihydro-2h-benzimidazole-2-thione, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 5-chloro, 5-chloro-2 3-benzimidazolethione, 6-chloro-1h-benzoimidazole-2-thiol, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol
PubChem CID 2056429
IUPAC Name 5-chloro-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole
Punto di fusione 298°C to 302°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 184.64
Percent Purity 98%