Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole, 98%
Marca: Alfa Aesar™ A16747.14
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5331-91-9 Peso : 0.02500kg
Quantità | 25g |
---|
Identificatori chimici
5331-91-9 | |
201.686 | |
NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N | |
2723842 | |
C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)S2 |
C7H4ClNS2 | |
MFCD00005783 | |
5-chloro-2-mercaptobenzothiazole, 5-chloro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d thiazole-2 3h-thione, sh-benzothiazole, 5-chloro-2-benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, 5-chloro, 5-chlorobenzo d thiazole-2-thiol, 5-chlorobenzothiazole-2-thiol, benzothiazole, 5-chloro-2-mercapto, 2-benzothiazolethiol, 5-chloro | |
5-chloro-3H-1,3-benzothiazole-2-thione |
Specifica
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole | |
25g | |
C7H4ClNS2 | |
5-chloro-2-mercaptobenzothiazole, 5-chloro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d thiazole-2 3h-thione, sh-benzothiazole, 5-chloro-2-benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, 5-chloro, 5-chlorobenzo d thiazole-2-thiol, 5-chlorobenzothiazole-2-thiol, benzothiazole, 5-chloro-2-mercapto, 2-benzothiazolethiol, 5-chloro | |
C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)S2 | |
201.686 | |
201.7 |
198°C to 200°C | |
5331-91-9 | |
MFCD00005783 | |
NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-3H-1,3-benzothiazole-2-thione | |
2723842 | |
98% |