Learn More
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole, 98%
Codice prodotto. 11492758
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492758 5 g 5g
11402768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11492758 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16747.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5331-91-9 | C7H4ClNS2 | 201.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5331-91-9
Formula molecolare C7H4ClNS2
Molecular Weight (g/mol) 201.69
Numero MDL MFCD00005783
InChI Key NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-mercaptobenzothiazole, 5-chloro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d thiazole-2 3h-thione, sh-benzothiazole, 5-chloro-2-benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, 5-chloro, 5-chlorobenzo d thiazole-2-thiol, 5-chlorobenzothiazole-2-thiol, benzothiazole, 5-chloro-2-mercapto, 2-benzothiazolethiol, 5-chloro
PubChem CID 2723842
IUPAC Name 5-chloro-3H-1,3-benzothiazole-2-thione
SMILES ClC1=CC=C2SC(=S)NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Punto di fusione 198°C to 200°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 201.7
Percent Purity 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole