Learn More
5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11341939
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11341939 5 g 5g
11351939 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11341939 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26020.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 889939-48-4 | Molecular Formula: C8H8Cl2O3S | Molecular Weight: 255.109 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 889939-48-4
Formula molecolare C8H8Cl2O3S
Molecular Weight (g/mol) 255.109
Numero MDL MFCD08445709
InChI Key BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, pubchem5095, acmc-20am4m, 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl sulfone, 5-chloranyl-2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 17389862
IUPAC Name 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 126°C to 128°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 255.12
Percent Purity 97%