Learn More
5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10027719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10027719 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10027719 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00163DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS 889939-48-4
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H8Cl2O3S
Quantità 5 g
Sinonimo 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, pubchem5095, acmc-20am4m, 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl sulfone, 5-chloranyl-2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
InChI Key BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)OC
IUPAC Name 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 255.109
PubChem CID 17389862
Peso formulazione 255.12
Percent Purity 97%