Learn More
5-Chloro-2-methoxyaniline, 98%
Codice prodotto. 11472367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11472367 100 g 100g
11482367 500 g 500g
11492367 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14244.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-03-4 | C7H8ClNO | 157.597 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-03-4
Formula molecolare C7H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 157.597
Numero MDL MFCD00007777
InChI Key WBSMIPLNPSCJFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-chloroanisole, 5-chloro-o-anisidine, benzenamine, 5-chloro-2-methoxy, 2-methoxy-5-chloroaniline, tulabase fast red r, tulabase fast red rc, 4-chloro-2-aminoanisole, o-anisidine, 5-chloro, 5-chloro-2-methoxyphenylamine, p-chloro-o-aminoanisole
PubChem CID 66763
IUPAC Name 5-chloro-2-methoxyaniline
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methoxyaniline
Punto di fusione 79°C to 84°C
Punti di ebollizione 135°C (8 mmHg)
Odore Characteristic
Quantità 100 g
Numero UN UN2233
Beilstein 879161
Peso formulazione 157.6
Percent Purity 98%