Learn More
5-Chloro-2-methoxybenzenamine, TRC
Codice prodotto. 30368094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30368094 1 g 1g
30361615 5 g -
30359830 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30368094 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9503401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-03-4
Formula molecolare C7 H8 Cl N O
Molecular Weight (g/mol) 157.6
Sinonimo o-Anisidine, 5-chloro- (7CI,8CI), 5-Chloro-2-methoxybenzenamine, (5-Chloro-2-methoxyphenyl)amine, 1-Amino-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Amino-4-chloro-1-methoxybenzene, 2-Amino-4-chloroanisole, 2-Methoxy-5-chloroaniline, 4-Chloro-2-aminoanisole, 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-o-anisidine, C.I. 37120, free base, NSC 6114, Tulabase Fast Red R, Tulabase Fast Red RC
IUPAC Name 5-chloro-2-methoxyaniline
SMILES COc1ccc(Cl)cc1N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methoxyaniline
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Peso formulazione 157.0294