Learn More
5-Chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11476937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11476937 25 g 25g
11466937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11476937 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14362.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22952-32-5 | C7H6Cl2O3S | 241.082 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22952-32-5
Formula molecolare C7H6Cl2O3S
Molecular Weight (g/mol) 241.082
Numero MDL MFCD00052959
InChI Key FCJGLIMDVOTBLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxy, chloro 5-chloro-2-methoxyphenyl sulfone, 5-chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1cq3l, ksc494k2b, 4-chloro-2-chlorosulphonyl anisole, 2-methoxy-5-chlorobenzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2 methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734272
IUPAC Name 5-chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 100°C to 104°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3096
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 241.1
Percent Purity 98%