Learn More
5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11332617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332617 5 g 5g
11322617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11769.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63429-99-2
Formula molecolare C8H6ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 199.652
Numero MDL MFCD00041073
InChI Key WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
IUPAC Name 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxybenzene
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
Punto di fusione 56°C to 59°C
Punti di ebollizione 164°C to 165°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2719683
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 199.66
Percent Purity 97%