Learn More
5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10437632
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10437632 10 g 10g
10089521 1 g 1g
10148054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10437632 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01657EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 63429-99-2
Formula molecolare C8H6ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 199.652
Numero MDL MFCD00041073
InChI Key WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
IUPAC Name 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxybenzene
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 199.66
Percent Purity 97%