Learn More
5-chloro-2-methoxyphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10724112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724112 1 g Bottiglia in vetro 1g
10636650 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10724112 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 89694-48-4
Formula molecolare C7H8BClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.40
Numero MDL MFCD01318966
InChI Key FMBVAOHFMSQDGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl boranediol, 2-methoxy-5-chlorophenylboronic acid, 4-chloroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl, 5-chloro-2-methoxyphenylboronicacid, pubchem1782, 5-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid
PubChem CID 2735751
IUPAC Name (5-chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=C(C=C(Cl)C=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-chloro-2-methoxyphenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 141°C to 143°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 186.4
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.