Learn More
5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30309148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30309148 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309148 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA11433000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 26172-55-4
Nomi componenti o analita 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H4 Cl N O S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360
InChI Formula InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3
SMILES CN1SC(=CC1=O)Cl
IUPAC Name 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 149.6
Quantità 1 mL
Peso formulazione 148.9702 g/mol