Learn More
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone, TRC
Codice prodotto. 30012810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012810 1 g 1g
30006652 100 g 100g
30010162 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012810 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3690201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1022-13-5
Formula molecolare C14 H12 Cl N O
Molecular Weight (g/mol) 245.7
Sinonimo [5-Chloro-2-(methylamino)phenyl]phenylmethanone, Temazepam Imp. A (EP), Diazepam Imp. D (EP), 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
IUPAC Name [5-chloro-2-(methylamino)phenyl]-phenylmethanone
SMILES CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
Peso formulazione 245.0607
Percent Purity >95%