Learn More
5-Chloro-2-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 10395880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10395880 100 g Bottiglia in vetro 100g
10385880 5 g Bottiglia in vetro 5g
10060730 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10395880 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 109381000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-02-2027
Add to basket
CAS: 95-79-4 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-79-4
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.60
Numero MDL MFCD00007779
InChI Key WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-o-toluidine, 2-amino-4-chlorotoluene, 2-methyl-5-chloroaniline, fast red kb base, benzenamine, 5-chloro-2-methyl, ansibase red kb, red kb base, 4-chloro-2-aminotoluene, 3-chloro-6-methylaniline, pharmazoid red kb
PubChem CID 7260
ChEBI CHEBI:82422
IUPAC Name 5-chloro-2-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1N
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methylaniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 22°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 237°C
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(CH3)NH2
Indice di rifrazione 1.5830 to 1.585
Quantità 100 g
Beilstein 12, 835
Informazioni di solubilità Solubility in water: < 1g/L (22°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,chloroform and,dioxane
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Chloro-2-methylaniline
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.