Learn More
5-Chloro-2-methylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11409347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11409347 100 g 100g
11419347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11409347 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21392.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-79-4
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.60
Numero MDL MFCD00007779
InChI Key WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-o-toluidine, 2-amino-4-chlorotoluene, 2-methyl-5-chloroaniline, fast red kb base, benzenamine, 5-chloro-2-methyl, ansibase red kb, red kb base, 4-chloro-2-aminotoluene, 3-chloro-6-methylaniline, pharmazoid red kb
PubChem CID 7260
ChEBI CHEBI:82422
IUPAC Name 5-chloro-2-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methylaniline
Punto di fusione 21°C to 24°C
Densità 1.18
Punti di ebollizione 236°C to 238°C
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Indice di rifrazione 1.584
Quantità 100 g
Numero UN UN2239
Beilstein 878504
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 99%