Learn More
5-Chloro-2-methylindole, 98%
Codice prodotto. 11460127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460127 5 g 5g
11450127 1 g 1g
11470127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21036.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1075-35-0 | C9H8ClN | 165.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1075-35-0
Formula molecolare C9H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 165.62
Numero MDL MFCD00005619
InChI Key WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 70636
IUPAC Name 5-chloro-2-methyl-1H-indole
SMILES CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methylindole
Punto di fusione 110°C to 114°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 165.62
Percent Purity 98%