Learn More
5-Chloro-2-methylphenol, 98%
Codice prodotto. 11487206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11487206 25 g 25g
11374659 1 g 1g
11477206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11487206 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25527.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5306-98-9 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5306-98-9
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.58
Numero MDL MFCD00060672
InChI Key KKFPXGXMSBBNJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-o-cresol, 5-chloro-2-cresol, o-cresol, 5-chloro, phenol, 5-chloro-2-methyl, 3-chloro-6-methylphenol, 2-methyl-5-chlorophenol, 4-chloro-2-hydroxytoluene, 5-chloro-2-methyl-phenol, phenol,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 79192
IUPAC Name 5-chloro-2-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methylphenol
Punto di fusione 70°C to 75°C
Punti di ebollizione 109°C to 112°C (15 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN3437
Beilstein 1906683
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chloro-2-methylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-o-cresol