Learn More
5-Chloro-2-methylphenol, TRC
Codice prodotto. 30351637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351637 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4278201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methylphenol
CAS 5306-98-9
Formula molecolare C7 H7 Cl O
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Methyl-5-chlorophenol, 3-Chloro-6-methylphenol, 4-Chloro-2-hydroxytoluene, 5-Chloro-o-cresol, NSC 157349
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1ccc(Cl)cc1O
IUPAC Name 5-chloro-2-methylphenol
Molecular Weight (g/mol) 142.58
Peso formulazione 142.0185