Learn More
5-chloro-2-(methylthio)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10456852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10456852 1 g Amber Glass Bottle 1g
10722493 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10456852 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD05201DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 16423-54-4
Formula molecolare C7H8ClNS
Molecular Weight (g/mol) 173.658
Numero MDL MFCD00052816
InChI Key RWUQNIPYCAHKMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794577
IUPAC Name 5-chloro-2-methylsulfanylaniline
SMILES CSC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-(methylthio)aniline
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare NH2C6H3(Cl)SCH3
Quantità 1 g
Sinonimo 5-chloro-2-methylthio aniline, 5-chloro-2-methylsulfanyl aniline, 5-chloro-2-methylthiophenylamine, 5-chloro-2-methylthio benzenamine, 5-chloro-2-methylsulfanyl-phenylamine, benzenamine,5-chloro-2-methylthio, benzenamine, 5-chloro-2-methylthio
Peso formulazione 173.67
Percent Purity 95%