Learn More
5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 204.64 |
Percent Purity | 97% |