Learn More
5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10612695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10612695 5 g Amber Glass Bottle 5g
10009271 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10282542 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10612695 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD04371DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 35375-74-7
Formula molecolare C7H4ClF3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 240.566
Numero MDL MFCD01312277
InChI Key AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
PubChem CID 2773813
IUPAC Name 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 240.57
Percent Purity 97%