Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-nitroaniline, 97%
Marca: Alfa Aesar™ A11241.14
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1635-61-6 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2237 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità | 25g |
---|
Identificatori chimici
1635-61-6 | |
172.568 | |
ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N | |
74218 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-] |
C6H5ClN2O2 | |
MFCD00007776 | |
2-nitro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 3-chloro-6-nitroaniline, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, aniline, 5-chloro-2-nitro, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, unii-656xjm4con, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, ccris 8934, 5-chloro-2-nitro aniline | |
5-chloro-2-nitroaniline |
Specifica
5-Chloro-2-nitroaniline | |
124°C to 128°C | |
1635-61-6 | |
MFCD00007776 | |
2210201 | |
ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-2-nitroaniline | |
74218 | |
97% |
Weak, characteristic | |
25g | |
C6H5ClN2O2 | |
UN2237 | |
2-nitro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 3-chloro-6-nitroaniline, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, aniline, 5-chloro-2-nitro, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, unii-656xjm4con, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, ccris 8934, 5-chloro-2-nitro aniline | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-] | |
172.568 | |
172.57 |