Learn More
5-chloro-2-nitrobenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 10365980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10365980 10 g Bottiglia in vetro 10g
10152520 100 g Plastic Bottle 100g
10137523 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10365980 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 109680100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2516-95-2 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2516-95-2
Formula molecolare C7H4ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 201.57
Numero MDL MFCD00007290
InChI Key ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-6-nitrobenzoic acid, 5-chloro-2-nitro-benzoic acid, pubchem4586, acmc-209ghs, rarechem al bo 1106, timtec-bb sbb009922, 2-nitro-5-chlorobenzoate
PubChem CID 17286
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 136°C to 139°C
Colore Green-Yellow to Yellow
Punto d'infiammabilità >100°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(NO2)CO2H
Quantità 10 g
Beilstein 09, 401
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9,67g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 201.57
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder