Learn More
5-Chloro-2-oxindole-1-carboxamide, TRC
Codice prodotto. 30352910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352910 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37505525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-oxindole-1-carboxamide
CAS 100599-06-2
Formula molecolare C9H7ClN2O2
Quantità 25 mg
Sinonimo 5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-1-carboxamide
InChI Formula InChI=1S/C9H7ClN2O2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13)12(7)9(11)14/h1-3H,4H2,(H2,11,14)
SMILES NC(=O)N1C(=O)Cc2cc(Cl)ccc12
IUPAC Name 5-chloro-2-oxo-3H-indole-1-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 210.62
Peso formulazione 210.0196