Learn More
5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal, 97%
Codice prodotto. 10563911 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10563911 5 g Bottiglia in vetro 5g
10184320 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10563911 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 166040050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5978-08-5 | C7H13ClO2 | 164.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5978-08-5
Formula molecolare C7H13ClO2
Molecular Weight (g/mol) 164.63
Numero MDL MFCD00003217
InChI Key OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 73°C to 76°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.451
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.09
Sinonimo 2-3-chloropropyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 5-chloro-2-pentanone ethylene ketal, 2,2-ethylenedioxy-5-chloropentane, 1,3-dioxolane, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanoneethyleneketal, acmc-20am4f, oferirwchsojjt-uhfffaoysa, 1-chloro-4-pentanone ethylene ketal, 1, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanone ethylene acetal
SMILES CC1(OCCO1)CCCCl
IUPAC Name 2-(3-chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
PubChem CID 80079
Peso formulazione 164.63
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid