Learn More
5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8) |
| Peso formulazione | 161.9542 |